Documentos Principais
PZ0228
Sigma-Aldrich
PF-04628935
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 670,00
25 MG
R$ 2.614,00
R$ 670,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 670,00
25 MG
R$ 2.614,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26ClN7OS
Número CAS:
Peso molecular:
496.03
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 670,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) with an IC50 of 4.6 nM. Ghrelin and GSHR are involved in regulation of food intake and long-term energy homeostasis; GSHR ligands are of interest for obesity and other metabolic disorders. PF-04628935 is orally bioavailable and brain penetrant.
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)