Documentos Principais
PZ0223
Sigma-Aldrich
PF-04991532
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 493,00
25 MG
R$ 1.977,00
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 493,00
25 MG
R$ 1.977,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19F3N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
396.36
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1nc[n](c1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2ncc(cc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
chave InChI
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator that reduces mean daily glucose (MDG), fasting plasma glucose (FPG) and glucose excursion in humans.
PF-04991532 is a potent and hepatoselective glucokinase activator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)