Documentos
PZ0205
Sigma-Aldrich
CE-178253 benzenesulfonate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[7-(2-Chlorophenyl)-8-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazin-4-yl]-3-(ethylamino)-3-azetidinecarboxamide benzenesulfonate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23Cl2N7O · C6H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
654.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCNC2(CN(C2)c3nc(C)nc4c(-c5ccc(Cl)cc5)c(nn34)-c6ccccc6Cl)C(N)=O
InChI
1S/C24H23Cl2N7O.C6H6O3S/c1-3-28-24(22(27)34)12-32(13-24)23-30-14(2)29-21-19(15-8-10-16(25)11-9-15)20(31-33(21)23)17-6-4-5-7-18(17)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h4-11,28H,3,12-13H2,1-2H3,(H2,27,34);1-5H,(H,7,8,9)
chave InChI
PUVYOZFJBITEFT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CE-178253 is an extremely potent and selective CB1 antagonist with sub-nanomolar potency. In binding assays, CE-178253 has a 0.33 nM Ki for human CB1, vs. a Ki of > 10 mM for human CB2.
Características e benefícios
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.