Documentos Principais
PZ0141
Sigma-Aldrich
PD-156707
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethylidene]-1,3-benzodioxole-5-acetic acid sodium salt
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 989,00
25 MG
R$ 3.059,00
R$ 989,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 989,00
25 MG
R$ 3.059,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H25O9·Na
Número CAS:
Peso molecular:
528.48
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 989,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
chave InChI
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
PD-156707 is a selective endothelin receptor (ETA) antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)