Documentos Principais
PZ0103
Sigma-Aldrich
CP-346086 dihydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-Trifluoromethyl-biphenyl-2-carboxylic acid [2-(2H-[1,2,4]triazol-3-ylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-yl]amide dihydrate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 902,00
25 MG
R$ 3.587,00
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 902,00
25 MG
R$ 3.587,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22F3N5O · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
513.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 902,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
chave InChI
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research