PZ0042
Sulopenem
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[[(1R,3S)-tetrahydro-1-oxido-3-thienyl]thio]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, CP-70429
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=C(S[C@@H]2C[S@+]([O-])CC2)S[C@@]3([H])N1C([C@]3([H])[C@H](O)C)=O
InChI
1S/C12H15NO5S3/c1-5(14)7-9(15)13-8(11(16)17)12(20-10(7)13)19-6-2-3-21(18)4-6/h5-7,10,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t5-,6?,7+,10-,21?/m1/s1
chave InChI
FLSUCZWOEMTFAQ-JNCILSLHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)