Documentos Principais
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
Sinônimo(s):
Dialyzers, High through put dialysis tubing
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 102,00
R$ 102,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.24
R$ 102,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
Categorias relacionadas
Descrição geral
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Informações legais
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)