Documentos Principais
PRS4877
Sigma-Aldrich
Anti-IL-17 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CTLA8, Anti-Interleukin 17A
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.606,00
R$ 4.606,00
Disponível para enviar em16 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1708
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.606,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.606,00
Disponível para enviar em16 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1708
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 17 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL17A(3605)
Descrição geral
IL-17A (interleukin 17A) is a proinflammatory cytokine of Th17 (helper T cells). It is located on chromosome 6p12.
Imunogênio
a 16 amino acid peptide from near the amino-terminus of human IL-17A.
Aplicação
Anti-IL-17 has been used in western blotting and immunohistochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
IL-17A (interleukin 17A) plays a major role in the pathogenesis of autoimmune diseases like multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. It also plays a pathogenic role in allergic rhinitis (AR). It helps in the formation of several chemokines and cytokines in airway epithelial cells.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4877.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicola Tamassia et al.
European journal of clinical investigation, 48 Suppl 2, e12952-e12952 (2018-05-18)
Polymorphonuclear neutrophils are the most numerous leucocytes present in human blood, and function as crucial players in innate immune responses. Neutrophils are indispensable for the defence towards microbes, as they effectively counter them by releasing toxic enzymes, by synthetizing reactive
IL-17A and Th17 cells in lung inflammation: an update on the role of Th17 cell differentiation and IL-17R signaling in host defense against infection
Tsai HC, et al.
Clinical & Developmental Immunology (2013)
Nicola Tamassia et al.
Frontiers in immunology, 9, 795-795 (2018-05-03)
Neutrophils are known to perform a series of effector functions that are crucial for the innate and adaptive responses, including the synthesis and secretion of a variety of cytokines. In light of the controversial data in the literature, the main
Foxp3 inhibits RORgammat-mediated IL-17A mRNA transcription through direct interaction with RORgammat
Ichiyama K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(25), 17003-17008 (2008)
Association between polymorphisms in cytokine genes IL-17A and IL-17F and development of allergic rhinitis and comorbid asthma in Chinese subjects
Wang M, et al.
Human immunology, 73(6), 647-653 (2012)