Documentos Principais
MABF938
Sigma-Aldrich
Anti-MxA, clone M143 (CL143)
clone CL143, from mouse
Sinônimo(s):
MxA, IFI-78K, Interferon-induced GTP-binding protein Mx1, Interferon-induced protein p78, Myxoma resistance protein 1, Myxovirus resistance 1, MX1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL143, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, human, mouse, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MX1 (4599)
Descrição geral
A proteína de ligação a GTP induzida por interferona Mx1 (UniProt P20591; também conhecida como IFI-78K, proteína p78 induzida por interferona, proteína p78 induzível por interferona, proteína de ligação a GTP de resistência regulada por interferona MxA, proteína de resistência a mixoma 1, resistência a mixovírus 1) é codificada pelo gene MX1 (também conhecido como MX, IFI78) (Gene ID 4599) em humanos. As proteínas de resistência a mixovírus induzíveis por interferona (Mx) pertencem à família das grandes GTPases e são altamente homólogas com dinaminas dentro do seu domínio de ligação ao GTP. As proteínas Mx diferem das pequenas GTPases e das proteínas G heterotriméricas em características como seu grande tamanho (70–100 kDa), uma afinidade relativamente baixa por GTP e uma alta taxa intrínseca de hidrólise de GTP. As proteínas Mx contêm um motivo tripartido de ligação a GTP altamente conservado dentro do domínio G N-terminal, enquanto sua metade C-terminal menos conservada serve funções diferentes, como homooligomerização e associação com parceiros de ligação. Duas regiões distintas de MxA humano, uma região interativa central (aminoácidos 372–540) e um motivo de zíper de leucina C-terminal (aminoácidos 564–662), são responsáveis pelas interações intra e intermoleculares. MxA/Mx1 é citosólico, enquanto existem duas formas de MxB/Mx, uma forma nuclear de 78 kDa e uma forma citosólica de 76 kDa sem o sinal de localização nuclear (NLS) N-terminal. As proteínas Mx são induzidas por IFNs tipo I e possuem importantes propriedades antivirais. O MxA humano e o MxB de roedor (Mx2), em particular, conferem resistência contra o vírus influenza e hantavírus, incluindo o vírus Seul, o vírus Puumala, o vírus Hantaan e o vírus Andes, in vitro. Também é relatado que o MxB humano inibe a infecção pelo HIV-1, reduzindo o nível de DNA viral integrado.
Especificidade
Espera-se que o clone M143 (também conhecido como CL143) reaja tanto com o MxA canônico (p78; Mx1) quanto com a variante emendada varMxA (p56). Esse clone também apresenta reação cruzada com Mx2 e Mx3 de ratos (Hannah, MF, et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Imunogênio
Epítopo: Metade da N-terminal
Proteína recombinante marcada com His correspondente ao MxA humano completo.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo detectou MxA regulado positivamente em células apresentando imunorreatividade positiva à proteína do nucleocapsídeo viral (NP) em tecido pulmonar de rato 40 dias após a inoculação intraperitoneal do vírus Seul por imuno-histoquímica fluorescente usando seções embebidas em parafina (Hannah, MF, et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Análise imuno-histoquímica: Lotes representativos detectaram imunorreatividade a MxA em amostras de lesões cutâneas derivadas de pacientes usando seções de tecido embebidas em parafina (Urosevic, M., et al. (2007). J. Clin. Invest. 117(10): 2834–2846; Urosevic, M., et al. (2005). J. Natl. Cancer Inst. 97(15):1143-1153).
Análise da citometria de fluxo: Um lote representativo detectou expressão de MxA em U-87-H4 e U-87-D11 transfectadas com MxA, mas não em células de gliobastoma humano U-87-K4 não transfectadas (Schneider-Schaulies, S., et al. (1994). J. Virol. 68(11):6910-6917).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou uma indução robusta de MxA no tecido pulmonar de cobaias que receberam administração intranasal de alfa-IFN humano recombinante (Van Hoeven, N., et al. (2009). J. Virol. 83(7): 2851–2861).
Análise por Western Blot: Um lote representativo detectou uma indução de MxA dependente do tempo no tecido pulmonar de ratos após inoculação intraperitoneal do vírus Seul (Hannah, MF, et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo imunoprecipitou MxA de células 3T3 Swiss que expressam MxA murinas (clone 4.5.15) (Flohr, F., et al. (1999). FEBS Lett. 463(1-2):24-28).
Categoria de pesquisa
Inflamação & Imunologia
Esse anti-MxA, clone M143 (CL143), é validado para uso em Western Blot, imuno-histoquímica (parafina) e citometria de fluxo para detecção de MxA.
Subcategoria de pesquisa
Imunoglobulinas e imunologia
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de células 3T3 Swiss (clone 4.5.15).
Análise por Western Blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectaram MxA em 10 µg de lisado de células 3T3 Swiss (clone 4.5.15).
Descrição-alvo
Aproximadamente 75 kDa observado
forma física
Anticorpo IgGκ monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhenzhen Wang et al.
Nature communications, 15(1), 2236-2236 (2024-03-13)
Continued emergence of SARS-CoV-2 variants of concern that are capable of escaping vaccine-induced immunity highlights the urgency of developing new COVID-19 therapeutics. An essential mechanism for SARS-CoV-2 infection begins with the viral spike protein binding to the human ACE2. Consequently
Justin J Frere et al.
Science translational medicine, 14(664), eabq3059-eabq3059 (2022-07-21)
The host response to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection can result in prolonged pathologies collectively referred to as post-acute sequalae of COVID-19 (PASC) or long COVID. To better understand the mechanism underlying long COVID biology, we compared
Malika Aid et al.
PLoS pathogens, 18(4), e1009990-e1009990 (2022-04-09)
Syrian golden hamsters exhibit features of severe disease after SARS-CoV-2 WA1/2020 challenge and are therefore useful models of COVID-19 pathogenesis and prevention with vaccines. Recent studies have shown that SARS-CoV-2 infection stimulates type I interferon, myeloid, and inflammatory signatures similar
Jennifer Deborah Wuerth et al.
The Journal of general virology, 102(11) (2021-11-03)
Phleboviruses (order Bunyavirales, family Phenuiviridae) are globally emerging arboviruses with a wide spectrum of virulence. Sandfly fever Sicilian virus (SFSV) is one of the most ubiquitous members of the genus Phlebovirus and associated with a self-limited, incapacitating febrile disease in
Elizabeth E Zumbrun et al.
Viruses, 15(12) (2023-12-23)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the causative agent of the worldwide COVID-19 pandemic. Animal models are extremely helpful for testing vaccines and therapeutics and for dissecting the viral and host factors that contribute to disease severity and