Documentos Principais
PRS3985
Sigma-Aldrich
Anti-Nicastrin (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APH-2, Anti-Anterior pharynx defective 2, Anti-Nicastrin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCSTN(23385)
Descrição geral
Nicastrin (NCSTN) is a transmembrane glycoprotein, that is located on chromosome 1q23.
Imunogênio
a 18 amino acid peptide from near the center of human Nicastrin.
Aplicação
Anti-Nicastrin has been used in western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nicastrin (NCSTN) helps in the assembly of γ-secretase complex. It is associated with Alzheimer′s disease.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3985.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The gene encoding nicastrin, a major gamma-secretase component, modifies risk for familial early-onset Alzheimer disease in a Dutch population-based sample
Dermaut B, et al.
American Journal of Human Genetics, 70(6), 1568-1574 (2002)
Identification of the novel activity-driven interaction between synaptotagmin 1 and presenilin 1 links calcium, synapse, and amyloid beta
Kuzuya A, et al.
BMC Biology, 14:25 (2016)
Akira Kuzuya et al.
BMC biology, 14, 25-25 (2016-04-03)
Synaptic loss strongly correlates with memory deterioration. Local accumulation of amyloid β (Aβ) peptide, and neurotoxic Aβ42 in particular, due to abnormal neuronal activity may underlie synaptic dysfunction, neurodegeneration, and memory impairments. To gain an insight into molecular events underlying