Documentos Principais
Z548588
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 531,00
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)