PLA0184
Rabbit anti-PARP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADP-ribosyltransferase NAD(+), ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP, PARP-1, PPOL, member 1, pADPRT-1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, poly[ADP-ribose] synthase 1
Selecione um tamanho
R$ 1.578,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.578,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_001609.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... PARP1(142)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)