PLA0112
Rabbit anti-CtIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
COM1, CTBP-interacting protein, CtIP, JWDS, RBBP-8, RIM, Retinoblastoma-binding protein 8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, SAE2, SCKL2, Seckel syndrome 2, retinoblastoma binding protein 8, sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog
Selecione um tamanho
R$ 1.578,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.578,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_002885.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... CtIP(5932)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)