Documentos Principais
PHG0002
SAFC
Cloridrato de TRIS
Sinônimo(s):
Cloridrato de Trizma®, Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tris HCL é um tampão biológico usado com frequência. Tris/Tris HCl como sistema tamponante tem utilização muito ampla em sistemas biológicos na fabricação biofarmacêutica, cultura celular, diagnóstico e biologia molecular. A pKa do Tris é 7,77, o que está muito próximo a um pH fisiológico de 7,36.
O Tris HCl é usado como componente de tampão conjugado com Tris/trometamina/trizma em formulações biofarmacêuticas de tampão (tanto aplicações a montante quanto a jusante), separações por eletroforese e formulações de reagentes diagnósticos.
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nicola Forte et al.
Nature communications, 12(1), 6137-6137 (2021-10-23)
The mammalian brain stores and distinguishes among episodic memories, i.e. memories formed during the personal experience, through a mechanism of pattern separation computed in the hippocampal dentate gyrus. Decision-making for food-related behaviors, such as the choice and intake of food
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Hong Peng et al.
Autophagy, 16(4), 698-708 (2019-06-27)
SQSTM1/p62 (sequestosome 1) is a critical macroautophagy/autophagy receptor that promotes the formation and degradation of ubiquitinated aggregates. SQSTM1 can be modified by ubiquitination, and this modification modulates its autophagic activity. However, the molecular mechanisms underpinning its reversible deubiquitination have never
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the
Michiya Matsusaki et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(10), 3386-3396 (2015-04-09)
We developed a human skin equivalent (HSE) containing blood and lymph-like capillary networks using a cell coating technique, which is a rapid fabrication technology of three-dimensional cellular constructs by cell surface coating using layer-by-layer assembled nanofilms of extracellular matrices. The