Documentos Principais
PG240200
Supelco
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Sinônimo(s):
Glass, controlled-pore
Selecione um tamanho
50 CC
R$ 8.939,00
R$ 8.939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 CC
R$ 8.939,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115716
NACRES:
SB.52
R$ 8.939,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
120-200 mesh
tamanho de poro
240 Å nominal diameter
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)