PCRISPR002
Mouse CRISPR Activation Caprano Library
Sinônimo(s):
CRISPR activation library, Mouse CRISPR library
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 vials (5x200µL aliquots of each component)
concentração
≥5x108 VP/ml (via p24 Assay)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Custom pools for follow-up screening or 10x Genomics Compatible CRISPR pools are also available by contacting your local sales representative.
Aplicação
- Functional Genomics/Target Validation
- Focused forward genetic activation screening
- Validated positive and negative controls
Características e benefícios
- Focus on your research, and we will generate your lentivirus screening library
- Compatible with SAMHELPERV for consistent effector expression across a wide variety of cell lines dCas9-VP64-Blasticidin MS2-P65-HSF1-Hygromycin
- Targeting Genes22,774 (Set A), 22,658 (Set B)
- Compact Libary with gRNAs 67,187 (Set A), 66,889 (Set B)
- Built-in Controls 500, unique non-targeting controls are in each of the two half-libraries (Set A and Set B)
Componentes
PCRISPR002A - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set A
PCRISPR002B - Mouse CRISPR Activation Caprano Library Set B
Princípio
CRISPRa can also serve as a complementary approach to loss-of-function (LOF) genetic screens by enriching for a different set of genes responsible for a phenotype CRISPRa screens show little-to-no off-target activity and can be used to study genes that are difficult to characterize using only LOF approaches because of their high copy number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Deconvolute pooled shRNA samples post-screening to identify significant TRC clones with our service.