P8874
Monoclonal Anti-Phosphacan antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 122.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PTPRB, Anti-Receptor-type Protein-tyrosine phosphatase β
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
122.2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~180 kDa (higher band may be present)
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total extract of rat brain
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ptprz1(25613)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)