P8498
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2-11H7 (MAbPRF12a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~14 kDa
reatividade de espécies
Arabidopsis thaliana
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3