Key Documents
P8018
Sigma-Aldrich
Hexacloroplatinato de potássio(IV)
powder
Sinônimo(s):
Cloreto de potássio platinado, Cloreto de potássio platinado(IV), Cloreto platínico de potássio, Cloroplatinato de potássio, Hexacloreto de potássio platinado(IV), Hexacloreto platinado dipotássico, Hexacloroplatinato dipotássico
About This Item
Fórmula linear:
K2PtCl6
Número CAS:
Peso molecular:
485.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
forma
powder
cor
yellow
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges