P7899
Anti-Peroxidase antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Rabbit Anti HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
horseradish
técnica(s)
indirect ELISA: 1:100,000-1:200,000
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The gel is stained with DAB (diaminobenzidine) to ensure that the antibody does not inhibit the enzymatic activity of the peroxidase. Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis. Electrophoresis of the antibody preparation followed by diffusion against anti-rabbit IgG and anti-rabbit whole serum results in single arcs of precipitation in the γ region
Each mL will precipitate a minimum of 0.25 mg of peroxidase at equivalence. May be used to stain axons and synaptic terminals in Drosophila embryo fillets.
Imunogênio
Aplicação
- immunoblot assays
- enzyme-linked-immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)