Documentos Principais
P7840
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.799,00
R$ 2.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.799,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
R$ 2.799,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)