P7237
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 60 mm × 15 mm, vented
Sinônimo(s):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
Selecione um tamanho
R$ 4.326,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.326,00
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
case of 600 ea (Internal packs of 10)
fabricante/nome comercial
Greiner 628160
diâmetro × A
60 mm × 15 mm
capacidade da placa
28 mL
diâmetro da placa
60 mm
área da superfície
21 cm^2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
- Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
- Vented - to facilitate optimal gas exchange.
- Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
- Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
- Pyrogen-free and non-cytotoxic.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)