P6493
Anti-phospho-PKR (pThr451) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-Interferon-Inducible Double-Stranded RNA-Dependent Protein (pThr451)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 65-68 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunoblotting: suitable using human HeLa cells stimulated with IFNγ and calyculin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr451)
Informações sobre genes
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2ak2(19106)
Descrição geral
Anti-Phospho-PKR [pThr451] specifically recognizes PKR phosphorylated on threonine 451 (65-68 kDa). The antibody detects human and mouse PKR [pThr451].
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3