N8786
Anti-Nuclear Pore Complex Proteins antibody, Mouse monoclonal
clone 414, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
414, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 62-210 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, yeast, Xenopus, human
concentração
~3 mg/mL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPIPB15(440348)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.