P6124
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
PAP-1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 9 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2cc3occc3c(OCCCCOc4ccccc4)c2C=C1
InChI
1S/C21H18O5/c22-20-9-8-16-19(26-20)14-18-17(10-13-24-18)21(16)25-12-5-4-11-23-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-10,13-14H,4-5,11-12H2
chave InChI
KINMYBBFQRSVLL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.