P5954
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
Sinônimo(s):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
fonte biológica
soybean
Ensaio
≥97%
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Embalagem
Packaged under Argon.
Outras notas
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated