P4871
Anti-Purinergic Receptor P2Y12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-ADPG-R, Anti-BDPLT8, Anti-HORK3, Anti-P2T(AC), Anti-P2Y(12)R, Anti-P2Y(AC), Anti-P2Y(ADP), Anti-P2Y(cyc), Anti-P2Y12
Selecione um tamanho
R$ 7.263,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.263,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using mouse brain sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes or human platelets
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P2RY12(64805)
mouse ... P2ry12(70839)
rat ... P2ry12(64803)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)