Documentos Principais
P4433
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) distearate
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene bis(stearate)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;3-1-2-4/h2-16H2,1H3,(H,18,19);3-4H,1-2H2
chave InChI
QYJQHDWGURXGNL-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)