Documentos Principais
P4241
Nunc® MicroWell 96 well polystyrene plates
polystyrene, clear, conical bottom, 300 μL/well, sterile, 50/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 2.014,00
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 2.014,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
R$ 2.014,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless wells
polystyrene
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
pinchbar; high flange design
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Nunc 249662
volume máximo
300 μL
placa C × L
128 mm × 86 mm
tamanho
96 wells
volume máximo do poço
250 μm
volume de trabalho do poço
250 μL
cor
clear
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nunc® MicroWell 96 Well Polyproylene Plates, Non-treated, Pinchbar Design
  • Standard MicroWell Plate format
  • High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
  • Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
  • Standard multiwell plate format
  • Excellent optical quality
  • Lids are not supplied with this product
Aplicação
Suitable for: Used in many fields including antibiotic screens, serological tests, storing and screening of compounds and DNA libraries
Informações legais
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)