Documentos Principais
P4238
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
Selecione um tamanho
0.5 MG
R$ 2.935,00
R$ 2.935,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.5 MG
R$ 2.935,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C80H138N26O24S2
Número CAS:
Peso molecular:
1912.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 2.935,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Asn-Gly-Ala-Lys-Ala-Leu-Met-Gly-Gly-His-Gly-Ala-Thr-Lys-Val-Met-Val-Gly-Ala-Ala-Ala
Aplicação
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)