P3371
Penfluridol
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, R16341
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F
InChI
1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2
chave InChI
MDLAAYDRRZXJIF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its antimetastatic effect on triple-negative breast cancer cells
- to study its effects on the growth of glioblastoma cell lines,
- to study its effects on the vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges