P3029
Phencyclidine hydrochloride
Sinônimo(s):
1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine hydrochloride, PCP hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
solubilidade
H2O: 11.2 mg/mL
0.1 M HCl: 18.4 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25N.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2;1H
chave InChI
BUAJNGPDPGKBGV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)