Documentos Principais
P2549
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 200 extended, non-sterile
Selecione um tamanho
400 EA
R$ 836,00
R$ 836,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 EA
R$ 836,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
R$ 836,00
Check Cart for Availability
Materiais
orange
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 400 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Finn 9400100
Comprimento
7.8 cm
volume máximo
200 μL
faixa de volume
5-200 μL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)