Documentos Principais
P2440
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene (25) propylene glycol stearate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
descrição
non-ionic
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)