Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
P2263
Polyethyleneglycol Bisphenol A Epichlorohydrin Copolymer
mol wt 15,000-20,000 Da
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol compound
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
flakes
peso molecular
15,000-20,000 Da
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How many "moles" of PEG are in Product No. P2263?
1 answer-
A given molecule of Product No. P2263 will have the equivalent of 2 moles of poly(ethyleneglycol).