Documentos Principais
P2240
Sigma-Aldrich
Procainamide agarose gel
Sinônimo(s):
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 803,00
50 ML
R$ 3.163,00
100 ML
R$ 5.523,00
R$ 803,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 803,00
50 ML
R$ 3.163,00
100 ML
R$ 5.523,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
R$ 803,00
Check Cart for Availability
Formulário
suspension
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
≥3 mg per mL (packed gel)
cor
white
Matriz
4% cross-linked agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
Amino
espaçador de matriz
8 atoms
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
forma física
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katherine E Larrimore et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 102, 109961-109961 (2020-05-11)
Cocaine use disorders include short-term and acute pathologies (e.g. overdose) and long-term and chronic disorders (e.g. intractable addiction and post-abstinence relapse). There is currently no available treatment that can effectively reduce morbidity and mortality associated with cocaine overdose or that