P204
Phenylbenzene ω-phosphono-α-amino acid
solid
Sinônimo(s):
3-[2′-Phosphonomethyl[1,1′-biphenyl]-3-yl]alanine, PMBA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 0.15 mg/mL
DMSO: 0.2 mg/mL
0.1 M NaOH: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cccc(c1)-c2ccccc2CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18NO5P/c17-15(16(18)19)9-11-4-3-6-12(8-11)14-7-2-1-5-13(14)10-23(20,21)22/h1-8,15H,9-10,17H2,(H,18,19)(H2,20,21,22)/t15-/m0/s1
chave InChI
NCEGJIHRQBRVJQ-HNNXBMFYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)