P169
Protriptyline hydrochloride
Sinônimo(s):
N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
chave InChI
OGQDIIKRQRZXJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves