Documentos Principais
P1656
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid
≥90% (enzymatic), liquid
Sinônimo(s):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
88.06
Beilstein:
506211
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
≥90% (enzymatic)
Formulário
liquid
cor
yellow
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
165 °C (lit.)
pf
11-12 °C (lit.)
densidade
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
chave InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
forma física
liquid at room temperature
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)