Key Documents
P1502
Sigma-Aldrich
PTH-(ε-phenylthiocarbamyl)lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N4OS2
Número CAS:
Peso molecular:
398.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H](CCCCNC(=S)Nc2ccccc2)NC(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C20H22N4OS2/c25-18-17(23-20(27)24(18)16-11-5-2-6-12-16)13-7-8-14-21-19(26)22-15-9-3-1-4-10-15/h1-6,9-12,17H,7-8,13-14H2,(H,23,27)(H2,21,22,26)/t17-/m0/s1
chave InChI
BUPYRERCBPFRFM-KRWDZBQOSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3