Documentos Principais
P1252
Sigma-Aldrich
PTH-leucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
248.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16N2OS/c1-9(2)8-11-12(16)15(13(17)14-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)
chave InChI
FMVWVPAXPVSWER-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)