P1003
O-Phospho-DL-threonine
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (TLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
chave InChI
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3