Documentos
P0666
Supelco
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
318.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C