Documentos Principais
P0417
Sigma-Aldrich
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
Sinônimo(s):
1-Aminopentadecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14NH2
Número CAS:
Peso molecular:
227.43
Beilstein:
1744557
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pressão de vapor
1 mmHg ( 120.5 °C)
Ensaio
~97% (capillary GC)
p.e.
299-301 °C (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
chave InChI
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)