P0051
Anti-PINK1 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BRPK, Anti-PARK6, Anti-PTEN induced putative kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human PINK1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PINK1(65018)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade