Yes, this product includes a pH probe as well. The electrode is 6.5 inches long with a diameter of 0.47 inches and has a 1-meter cable.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
epoxy shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 83033961
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
faixa de medição de pH
0.00-14.00 pH unit
faixa de medição de temperatura
0-100 °C
energia da bateria
4 AAA, 250 hr life
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
I would like to ask if this product contains a pH probe too? Or it is just a meter without any probe?
1 answer-