Documentos Principais
OH30456384
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NV622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 3.704,00
R$ 3.704,00
Previsão de entrega em27 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 3.704,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 3.704,00
Previsão de entrega em27 de junho de 2025
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30456384
capacidade de pesagem faixa de medição
620 g, resolution: 0.01 g
diâmetro do tacho de pesagem
14.5 cm
Descrição geral
OHAUS raises the bar in price-performance ratio with the newly-designed Navigator series which is perfect for general weighing applications in laboratory, industrial and education settings. Ruggedly constructed and multifunctional, the Navigator′s a powerful balance that can handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
Aplicação
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Características e benefícios
Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Informações legais
Navigator is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)