Documentos Principais
OH30524610
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR2202M, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 13.440,00
R$ 13.440,00
Previsão de entrega em21 de julho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 13.440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
R$ 13.440,00
Previsão de entrega em21 de julho de 2025
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30524610
capacidade de pesagem faixa de medição
2200 g, resolution: 0.01 g
diâmetro do tacho de pesagem
18 cm
Descrição geral
Offering accuracy and repeatability in essential weighing applications in laboratory, industrial and education settings, PR Analytical and Precision Balances deliver competitive performance at an economical price. Featuring RS232 connectivity for easy communication, and a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, the PR is perfectly designed for your workplace.
Aplicação
Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
Características e benefícios
User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, userselectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)