OH30100613
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30100613
capacidade de pesagem faixa de medição
2200 g, resolution: 0.01 g
weighing pan W × L
19.5 cm × 17.5 cm