Documentos Principais
VPMKVALNB9
Millipore
Kit Viresolve® Pro Device Micro 40
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro Device
About This Item
Código UNSPSC:
41110000
Materiais
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Nível de qualidade
Parâmetros
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
área de filtração
3.4 cm2
peso
14.73 gempty
Impurezas
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
conector
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
O Viresolve® Pro Micro 40 Kit é ideal para realizar o dimensionamento do filtro e as avaliações de eliminação viral. Cada kit contém 3 conjuntos de 3 dispositivos Micro 40 de três combinações diferentes de camadas de membrana* e certificado de qualidade. Todos os Viresolve® Pro Device Micro 40 são submetidos a um teste de gás binário antes do lançamento do produto, o que garante a qualidade ideal e a consistência do desempenho.
*Os dispositivos Viresolve® Pro são construídos com duas camadas de membrana. Cada dispositivo Viresolve® Pro Device Micro 40 é embalado em uma embalagem blister e rotulado com o lote do dispositivo e o número do lote/rolo da membrana da camada superior.
Aplicação
Desenvolvimento de processos, estudos, liberação viral, avaliações
Características e benefícios
  • Dispositivos de pequena escala para estudos de desenvolvimento, otimização e validação de processos
  • Pré-filtros adsorventes baseados em membrana para remover agregados de proteína e outras espécies de incrustação
  • Nove unidades por kit (um lote de membrana)
Outras notas
Esses produtos são filtros que não liberam fibras, conforme definido no 21 CFR 210.3(b).
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.